Learn More
Horst™ Feuchtigkeitsgeschützte Heizkabel aus PTFE, Modell HST 42
Marke: Horst™ 23214
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
Spezifikation
5 lm | |
13m | |
HST 42 | |
Feuchtigkeitsgeschütztes Heizkabel |
5 lm | |
42 V Spannung | |
13m |