Learn More
Horst™ Feuchtigkeitsgeschützte Heizkabel aus PTFE, Modell HST 42
Marke: Horst™ 23212
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
Spezifikation
9 lm | |
9m | |
HST 42 | |
Feuchtigkeitsgeschütztes Heizkabel |
9 lm | |
42 V Spannung | |
9m |