Learn More
HUBER Schläuche aus PTFE
PTFE-Schlauch mit geflochtener Verstärkung aus Metall
Marke:  HUBER 9617
Additional Details : Gewicht : 2.00000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10088864
  • 1550.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 07-02-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • PTFE-Schlauch mit geflochtener Verstärkung aus Metall
  • Mindesttemp.: -60 °C
  • Höchsttemp.: 260 °C
  • Isolierung: Spezielle Isolierung mit zusätzlichem, glattem Silikonschlauch, Enden mit Silikonkappen abgedeckt
  • Spezifikation
    Spezifikation
    PTFE
    150 cm
    260 °C
    56 mm
    -60 °C