Learn More
Kartell™ Schliffmanschetteneinlage aus PTFE
Click to view available options
Schlauchgröße:
14/23 Konusgröße
19/26 Konusgröße
24/29 Konusgröße
29/32 Konusgröße
45/40 Konusgröße
Packungsgröße:
10 Stück
Beschreibung
- Spezielles Design zum Verhindern eines Verklemmens der Glasschliffverbindungen
- Entspricht ISO 12242
- Für Lebensmittel geeignet
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | DIN 12242 |
| Material | PTFE |
| Außendurchmesser (metrisch) | 16 mm |
| Zur Verwendung mit | Glasverbindung |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Verhindert das Festklemmen von Glasverbindungen |
| Verpackungsmenge | 10/Packung |
| Schlauchgröße | 19/26 Konusgröße |
| Produkttyp | Auskleidung Schliffhülse |