Learn More
BRAND™ Messbecher mit Graduierung, Polypropylen
Artikelnummer. p-8004628 Alle ansehen Brand Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10588851
Marke: BRAND™ 90328
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Diese Becher sind widerstandsfähig gegenüber nahezu allen Chemikalien und einem großen Arbeitstemperaturbereich und eignen sich hervorragend für den allgemeinen Laboreinsatz.
  • Arbeitstemperaturbereich von −200 °C bis +260 °C
  • Oberfläche ist adhäsionsbeständig
  • Ohne Graduierung
  • Mit verstärktem Rand und Ausguss
  • Einzeln erhältlich
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Lichtundurchlässig, weiß
Außendurchmesser (metrisch) 43 mm
Kapazität (metrisch) 50 ml
Material PTFE
Höhe (metrisch) 60 mm
Außenhöhe (metrisch) 55 mm
Menge Je 1
Typ Becher
Autoklavierbar Autoklavierbar
Graduated Nein
Modell Niedrig