Learn More
BRAND™ PTFE-Becher mit niedrigem Formgrad
Artikelnummer. 10588851 Alle ansehen Brand Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
Packungsgröße:
1 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
10588851 50 ml -
10372711 100 ml 1 Stück
10598851 250 ml 1 Stück
10241031 500 ml 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10588851 Lieferant BRAND™ Lieferanten-Nr. 90328
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Diese Becher sind widerstandsfähig gegenüber nahezu allen Chemikalien und einem großen Arbeitstemperaturbereich und eignen sich hervorragend für den allgemeinen Laboreinsatz.
  • Arbeitstemperaturbereich von −200 °C bis +260 °C
  • Oberfläche ist adhäsionsbeständig
  • Ohne Graduierung
  • Mit verstärktem Rand und Ausguss
  • Einzeln erhältlich
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Lichtundurchlässig, weiß
Außendurchmesser (metrisch) 43 mm
Kapazität (metrisch) 50 ml
Material PTFE
Höhe (metrisch) 60 mm
Außenhöhe (metrisch) 55 mm
Menge Je 1
Typ Becher
Autoklavierbar Autoklavierbar
Graduated Nein
Modell Niedrig