Learn More
Bohlender™ PTFE Schlauch-Verbindungsstücke mit GL-Gewinde
Verwenden Sie diese Anschlüsse als Reduzierstücke für den Anschluss von Röhrchen oder Schläuchen mit verschiedenen Durchmessern Bohlender™ Schlauchanschlüsse aus PTFE mit GL-Gewinde sind ideal für die Verteilung von Flüssigkeiten oder Gasen geeignet.
Marque: Bohlender™ D539-25
Informations supplémentaires : Gewicht : 0.80000kg
Description
- T-förmiger Schlauchanschluss aus PTFE
- Drei Verbindungsstücke mit GL-Gewinde
- Universelle chemische Beständigkeit, das Produkt kommt nur mit PTFE in Kontakt
- Vakuumgeeignet
Spécification
GL-Rohrendverschraubung | |
PTFE | |
Zum Anschluss von Röhrchen oder Schläuchen mit verschiedenen Durchmessern | |
Je 1 | |
Gewinkelt, zwei Anschlüsse | |
250 °C |
FDA-konform | |
51 mm | |
−200 °C | |
GL 25 | |
10 bar |