Learn More
Bohlender™ PTFE Schlauch-Verbindungsstücke mit GL-Gewinde
Verwenden Sie diese Anschlüsse als Reduzierstücke für den Anschluss von Röhrchen oder Schläuchen mit verschiedenen Durchmessern Bohlender™ Schlauchanschlüsse aus PTFE mit GL-Gewinde sind ideal für die Verteilung von Flüssigkeiten oder Gasen geeignet.
Marke: Bohlender™ D540-18
Additional Details : Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
- T-förmiger Schlauchanschluss aus PTFE
- Drei Verbindungsstücke mit GL-Gewinde
- Universelle chemische Beständigkeit, das Produkt kommt nur mit PTFE in Kontakt
- Vakuumgeeignet
Spezifikation
GL-Schlauchanschlüsse | |
PTFE | |
Zum Anschluss von Röhrchen oder Schläuchen mit verschiedenen Durchmessern | |
Je 1 | |
T-förmig, drei Anschlüsse | |
250 °C |
FDA-konform | |
56 mm | |
−200°C | |
GL 18 | |
10 bar |