Learn More
Bohlender™ Schlauchanschlussstücke mit GL-Gewinde mit einem Gewinde, PTFE
Mit universeller chemischer Beständigkeit und Druckfestigkeit bis zu 10 bar.
Marke: Bohlender™ D517-32
Additional Details : Gewicht : 0.25000kg
Beschreibung
- Gerader Rohranschluss aus PTFE
- Ein Einschraubgewinde (NPT- oder G-Gewinde)
- Allgemeine Chemikalienbeständigkeit
- Das Produkt ist nur PTFE ausgesetzt
Spezifikation
Anschlussstücke mit GL-Einschraubverschraubung | |
Ja | |
PTFE (Polytetrafluoroethylen) | |
Je 1 | |
10 bar |
FDA | |
6,6 mm | |
−200 °C | |
GL 18 x 1/4 in. G | |
250 °C |