Learn More
Bohlender™ BOLA™ GL-Einschraub-Schlauchanschlüsse, PTFE
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
4,0 mm
5 mm
Bohrung: 5 mm
6,5 mm
6,6 mm
Bohrung: 8 mm
12,0 mm
Bohrung: 12 mm
18,0 mm
Gewindegröße:
14 GL x 1/8 in. NPT
14 GL x 3/8 in. NPT
18 GL x 1/8 in. NPT
GL 14 x 1/4 in. G
GL 14 x 1/4 in. NPT
GL 14 x 1/8 in. G
GL 18 x 1/4 in. G
GL 18 x 3/8 in. NPT
GL 25 x 1/2 in. G
GL 25 x 1/2 in. NPT
GL 25 x 1/4 in. NPT
GL 25 x 3/8 in. NPT
GL 32 x 1/8 Zoll G
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Gerader Rohranschluss aus PTFE
- Ein Einschraubgewinde (NPT- oder G-Gewinde)
- Allgemeine Chemikalienbeständigkeit
- Das Produkt ist nur PTFE ausgesetzt
Compliance
FDA
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | FDA-konform |
| Innendurchmesser (metrisch) | 6,5 mm |
| Material | PTFE |
| Min. Betriebstemperatur (metrisch) | -200 °C |
| Verpackungsmenge | Je 1 x |
| Gewindegröße | 14 GL x 3/8 in. NPT |
| Maximaler Druck | 10 bar |
| Max. Operating Temperature (Metric) | 250 °C |
| Produkttyp | Anschlussstücke mit GL-Einschraubverschraubung |