Learn More
Bohlender™ Schlauchanschlussstücke mit GL-Gewinde mit einem Gewinde, PTFE
Mit universeller chemischer Beständigkeit und Druckfestigkeit bis zu 10 bar.
Marke: Bohlender™ D516-50
Additional Details : Gewicht : 0.80000kg
Description
- Gerader Rohranschluss aus PTFE
- Ein Einschraubgewinde (NPT- oder G-Gewinde)
- Allgemeine Chemikalienbeständigkeit
- Das Produkt ist nur PTFE ausgesetzt
Compliance
FDA
Specifications
Schlauchanschlussstück mit GL-Einschraubgewinde | |
Einschraubgewinde: NPT 1/2 Zoll | |
Bohrung: 12 mm | |
Für Schläuche mit AD 14 mm | |
GL 25 x 1/2 in. NPT | |
10 bar |
FDA | |
Ja | |
PTFE (Polytetrafluoroethylen) | |
250 °C | |
Weiß | |
250 °C |