Learn More
Bohlender™ BOLA™ GL-Einschraub-Schlauchanschlüsse, PTFE
Artikelnummer. 10129551
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
4,0 mm
5 mm
Bohrung: 5 mm
6,5 mm
6,6 mm
Bohrung: 8 mm
12,0 mm
Bohrung: 12 mm
18,0 mm
Gewindegröße:
14 GL x 1/8 in. NPT
14 GL x 3/8 in. NPT
18 GL x 1/8 in. NPT
GL 14 x 1/4 in. G
GL 14 x 1/4 in. NPT
GL 14 x 1/8 in. G
GL 18 x 1/4 in. G
GL 18 x 3/8 in. NPT
GL 25 x 1/2 in. G
GL 25 x 1/2 in. NPT
GL 25 x 1/4 in. NPT
GL 25 x 3/8 in. NPT
GL 32 x 1/8 Zoll G
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10129551
Marke: Bohlender™ D51644
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Mit universeller chemischer Beständigkeit und Druckfestigkeit bis zu 10 bar.
  • Gerader Rohranschluss aus PTFE
  • Ein Einschraubgewinde (NPT- oder G-Gewinde)
  • Allgemeine Chemikalienbeständigkeit
  • Das Produkt ist nur PTFE ausgesetzt
Compliance
FDA
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität FDA
Beschreibung Einschraubgewinde: NPT 3/8 Zoll
Autoklavierbar Autoklavierbar
Innendurchmesser (metrisch) Bohrung: 8 mm
Material PTFE
Zur Verwendung mit Sechskantschlüssel: 27 mm
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -200 °C
Gewindegröße GL 25 x 3/8 in. NPT
Farbe Weiß
Maximaler Druck 10 bar
Max. Operating Temperature (Metric) 250 °C
Produkttyp Schlauchanschlussstück mit GL-Einschraubgewinde