Learn More
Fisherbrand™ Verbindungsstücke aus PTFE mit flexiblem Faltenbalg
Hergestellt aus reinem PTFE. Die Fisherbrand™ Steckverbinder aus PTFE mit flexiblem Faltenbalg eigenen sich zur Korrektur von Fehlausrichtungen und zur Spannungsentlastung bei Glasaufbauten.
Marke: Fisherbrand™
Additional Details : Gewicht : 0.09900kg
Beschreibung
- Direkter Anschluss an Standard-Glasschliffe, bei denen trapezförmige Dichtringe eine mittlere bis hohe Vakuumleistung bieten.
- Inert und bis zu ca.280 °C verwendbar
Spezifikation
Konformitätsbescheinigung, Analysenzertifikat, Produktdatenblatt, Sicherheitsdatenblatt (SDB) | |
PTFE | |
Glasschliffverbindungen | |
Je 1 | |
120 mm | |
280 °C |
Ja | |
Flexible Faltenbalge | |
−200 °C | |
Buchse: 34/35, Konus: 34/35 | |
Weiß |