Learn More
Fisherbrand™ Flachkopfstopfen aus PTFE
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Standard-Konusverbindung:
10/19
14/23
19/26
24/29
29/32
Packungsgröße:
1 Stück
5 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | Konformitätsbescheinigung, Analysenzertifikat, Produktdatenblatt, Sicherheitsdatenblatt (SDB) |
| Beschreibung | Presssitz |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Glasschliffverbindungen |
| Höhe (metrisch) | 34mm |
| Menge | Je 1 |
| Größe | 23 x 23 x 34mm |
| Standard-Konusverbindung | 14/23 |
| Temperaturbereich (metrisch) | -200 bis +280 °C |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Farbe | Weiß |
| Mehr anzeigen |