Learn More
Fisherbrand™ Flachkopfstopfen aus PTFE
Artikelnummer. 10384783 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Standard-Konusverbindung:
10/19
14/23
19/26
24/29
29/32
Packungsgröße:
1 Stück
5 Stück
Artikelnummer. 10384783
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Enthält B-Längenkegel für Europa. Der Fisherbrand™ PTFE-Flachkopfstopfen kann bis zu 280°C verwendet werden.
  • Arbeitet mit hohem Vakuum – trapezförmige Querdichtringe
  • Undichtheitsrate < 1 x 10-4 Torr, Liter, Sekunden-1
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität Konformitätsbescheinigung, Analysenzertifikat, Produktdatenblatt, Sicherheitsdatenblatt (SDB)
Beschreibung Presssitz
Zur Verwendung mit (Geräte) Glasschliffverbindungen
Höhe (metrisch) 38 mm
Menge Je 1
Größe 28 x 28 x 38 mm
Standard-Konusverbindung 19/26
Temperaturbereich (metrisch) -200 bis +280 °C
Autoklavierbar Autoklavierbar
Farbe Weiß
Diameter (Metric) Bottom 15mm
Oberer Durchmesser (metrisch) 28mm
Material PTFE
Produkttyp Stopfen