Learn More
SCAT™ PTFE Fitting
Artikelnummer. 10691894 Alle ansehen SCAT Europe Produkte
Click to view available options
Außendurchmesser (metrisch):
1,6 mm
3,2 mm
4 mm
4,76 mm
6 mm
6,35 mm
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
Artikelnummer. 10691894
Marke: SCAT™ 107043
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Connect your HPLC capillaries safely and tightly to your SCAT™ system. SCAT™ PFA fittings are chemically resistant and fit Safety Caps and Safety Waste Caps. Available for different capillary sizes.
SCAT-Anschlussstücke sind in folgenden Versionen erhältlich:
  • PFA-Anschlussstück mit integrierter Ferrule in verschiedenen Farben und Durchmessern.
  • Schlauchverbindungsstücke in verschiedenen Durchmessern
Spezifikation
Typ PTFE-Anschlussstück
Farbe Weiß
Außendurchmesser (metrisch) 3,2 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) HPLC-Lösungsmittelhandhabung, HPLC-Sicherheitsabfallverschlüsse
Zur Verwendung mit Safety Caps / Safety Waste Caps
Material PTFE
Autoklavierbar Autoclavable