Learn More
Bohlender™ PTFE-Abdampfschalen
Artikelnummer. 10699401
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
50 ml
100 ml
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
10699401 50 ml 1 Stück
10257401 100 ml 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10699401 Lieferant Bohlender™ Lieferanten-Nr. A17002
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bietet Temperaturbeständigkeit von -200° bis +250 °C.
  • Zylindrische Form
  • Allgemeine Chemikalienbeständigkeit
  • Ohne Ausguss
  • FDA-Konformität
  • In verschiedenen Längen erhältlich
Spezifikation
Beschreibung Zylindrische Form
Kapazität (metrisch) 50 ml
Material PTFE
Typ Abdampfschale
Temperaturbereich (metrisch) -200 °C bis +250 °C
Höhe (metrisch) 25 mm
Durchmesser (metrisch) 66 mm