Learn More
Fisherbrand™ PTFE-Tropfflasche
Geeignet zur Tropfdosierung aggressiver Chemikalien. Die Tropfflasche aus PTFE ist chemisch beständig und inert.
38.50 CHF - 41.85 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Tropfenweise Hinzugabe von Chemikalien |
---|---|
Material | PTFE |
Temperaturbereich (metrisch) | -200 bis +280 °C |
Verschlussfarbe | Weiß |
Zertifizierung/Konformität | Konformitätszertifikat, Analysenzertifikat, Produktdatenblatt, Sicherheitsdatenblatt (MSDS) |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10521632
|
Fisherbrand™
014.025 |
25 ml |
38.50 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 01-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10640283
|
Fisherbrand™
014.050 |
50 ml |
41.85 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 01-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Geeignet zur Tropfdosierung aggressiver Chemikalien
- Schraubverschluss
- Chemikalienbeständig und inert
- Flexible Wände für einfache Verwendung
Spezifikation
Tropfenweise Hinzugabe von Chemikalien | |
-200 bis +280 °C | |
Konformitätszertifikat, Analysenzertifikat, Produktdatenblatt, Sicherheitsdatenblatt (MSDS) | |
Tropfflasche |
PTFE | |
Weiß | |
Autoklavierbar | |
PTFE |