Learn More
Fisherbrand™ Tiegel aus PTFE
Artikelnummer. 16235941 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
5 ml
25mL
75mL
Packungsgröße:
1 Stück
5 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
16235941 5 ml 5 Stück
10416212 25mL 1 Stück
10119811 75mL 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16235941
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Garantiert inert und rissfrei. Der Fisherbrand™ PTFE-Tiegel eignet sich zur Verwendung bis zu 280 °C.
  • Isostatischer Guss aus reinem PTFE
  • Dickwandig
Spezifikation
Material PTFE
Breite (metrisch) 27 mm
Kapazität (metrisch) 5 ml
Außendurchmesser (metrisch) 27mm
Höhe (metrisch) 16mm
Product Type Behälter