Learn More
Fisherbrand™ Konische Schliffklemmen aus PTFE
Als sichere Lösung zum Anklemmen von Glasverbindungen. Konische Schliffklemmen aus PTFE enthalten eine eingekapselte Stahlfeder.
Marke: Fisherbrand™
Additional Details : Gewicht : 0.12500kg
Beschreibung
PTFE-Verbindungsklammern sind chemisch inert und chemisch beständig. Temperaturbeständig, Festigkeit bis 280 °C (480 °F). Hergestellt aus reinem PTFE mit vollständig gekapselten Stahlfedern. Sie können von Hand eingestellt werden und passen auf standardmäßige Glasverbindungen.Spezifikation
Konisch | |
PTFE-Verbindungsklammer | |
Standard-Glasschliffverbindungen, Größe 34 |
2/Packung | |
PTFE-verkapselte Stahlfeder | |
Weiß |