Learn More
Bochem™ Wiegeschaufel Teflon Coating, L=235 mm, Schaufel LxB=105x31mm
Marke: Bochem™ 8265
Additional Details : Gewicht : 0.80000kg
Spezifikation
Konisch | |
Konisch | |
235 mm | |
5 mm |
Edelstahl | |
Wägeschaufel | |
31 mm |