Learn More
Cowie Technology™ Zentrifugenröhrchen aus PTFE
Artikelnummer. 10732413 Alle ansehen Fisherbrand Traceable Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
18 ml
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Packungsgröße
10732413 18 ml 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10732413
Verfügbar ab: 30-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hergestellt aus hochreinen PTFE-Materialien mit FDA- und USP Klasse VI-Zulassung. Cowie Technology™ Zentrifugenröhrchen aus PTFE haben eine glatte Innenfläche und sind chemisch inert.
  • Hergestellt aus PTFE
  • Glatte innere Oberfläche
  • Verwendbar bis 280 °C
  • Erhältlich mit konischem und rundem Boden
  • Mit Ausgusslippe
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität Konformitätsbescheinigung, Analysenzertifikat, Produktdatenblatt, Sicherheitsdatenblatt (SDB)
Farbe Weiß
Kapazität (metrisch) 18 ml
Material PTFE
Zur Verwendung mit PTFE-Reagenzglasgestelle
Anzahl pro Packung 1
Verpackung Je 1
Autoklavierbar Autoklavierbar
Bodenform Konisch
Verschluss inklusive Nein
Durchmesser (metrisch) 18 mm
Graduated Nein
Produkttyp Zentrifugen-Testglas