Learn More
Wheaton™ 13 MM SEPTA, TFE/WHT RUB (VE=100Stck.) KAUTSCHUK/TEFLON
Alle ansehen Wheaton Science Products ProdukteSpezifikation
Spezifikation
| Außendurchmesser (metrisch) | 13 mm |
| Material | PTFE, Butadien |
| Menge | 100/Packung |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Produkttyp | Septen |