Learn More
Thermo Scientific™ PTFE-Flaschen
Artikelnummer. p-6698022
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1 l
2000 ml
Höhe (metrisch):
26 mm
61 mm
76 mm
80 mm
88 mm
100 mm
115 mm
150 mm
185 mm
240 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15426185
Marke: Thermo Scientific™ 038109.KT
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Zur Verwendung mit aggressiven oder wertvollen Reagenzien
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
  • Inert und auslaufsicher
  • Elastisch und mit PTFE-Verschluss
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Fassungsvermögen 10 mL
Kapazität (metrisch) 10 ml
Material PTFE
Höhe (metrisch) 26 mm
Produkttyp Bottle
Durchmesser (metrisch) 12 mm