Learn More
Sampling Systems™ PTFE-Flaschen
Artikelnummer. 17972092 Alle ansehen Sampling Systems Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
1 ml
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1 l
2 l
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 17972092
Marke: Sampling Systems™ A125100
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
PTFE bottles are ideal for storage and are made from 100% PTFE, giving them high chemical resistance. They are suitable for low temperatures and include both a bottle and a cap.
  • Conforms to both FDA and USP class VI requirements
  • Crevice-free interior
  • Heavy wall construction
  • Suitable for use up to 280°C
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 100 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 3.4 oz.
Farbe White
Material PTFE
Sterilität Unsteril
Closure Included Yes
Einwegprodukt Reusable
Graduated No
Öffnung Weit
Form Zylindrisch
Fit for Purpose Zertifizierte Qualität
Produkttyp Vorratsflasche
Verschlussauskleidung Ohne Dichtungseinlage
Verschlussmaterial PTFE
Verschlusstyp Schraubkappe
Dispensierung durch den Verschluss Yes