Learn More
Fisherbrand™ PTFE-Flasche
Artikelnummer. 16285971 Alle ansehen Fisherbrand Traceable Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
5000 mL
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Packungsgröße
16285971 5000 mL 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16285971
Verfügbar ab: 08-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die Fisherbrandtrade; auslaufsicheren PTFE-Flaschen eignen sich für Anwendungen bei niedrigen Temperaturen. Isostatisch gepresst mit glatter Innenoberfläche.
  • Isostatisch aus reinem PTFE geformt und mit superglatter Innenbeschichtung, mit FDA-Zulassung
  • Unlöslich und nicht kontaminierend
  • Hervorragende thermische Beständigkeit: verwendbar von -200 bis +280 °C
  • Mit Handgriffen für eine einfache Handhabung
  • Versiegelt nicht für chemische Reaktionen oder Digerierungen verwenden, für Thermosterilisierungen den Deckel lösen
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 5000 mL
Beschreibung Fisherbrand™ PTFE-Flasche, 5000 ml
Material PTFE
Menge 1
Temperaturbereich (metrisch) -200°bis +280 °C
Höhe (metrisch) 335 mm
Durchmesser (metrisch) 170 mm