Learn More
Fisherbrand™ PTFE-Becherglas mit Ausguss
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
1 ml
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
150 ml
250 ml
400 ml
500 ml
600 ml
1000 ml
2000 ml
5000 ml
Packungsgröße:
1 Stück
5 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Weiß |
| Außendurchmesser (metrisch) | 120 mm |
| Oberer Durchmesser (metrisch) | 120 mm |
| Kapazität (metrisch) | 2000 ml |
| Material | PTFE (Polytetrafluoroethylen) |
| Höhe (metrisch) | 210 mm |
| Max. Betriebstemperatur (metrisch) | 280 °C |
| Typ | Becher |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Einwegprodukt | Nein |
| Mehr anzeigen |