Learn More
Fisherbrand™ PTFE-Becherglas mit Ausguss
Artikelnummer. 10257810 Alle ansehen Fisherbrand Traceable Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
1 ml
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
150 ml
250 ml
400 ml
500 ml
600 ml
1000 ml
2000 ml
5000 ml
Packungsgröße:
1 Stück
5 Stück
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Packungsgröße
10257810 600 ml 1 Stück
16236511 1 ml 5 Stück
16246511 5 ml 5 Stück
16256511 10 ml 5 Stück
10288380 25 ml 1 Stück
10628461 50 ml -
10792921 100 ml 1 Stück
10248480 150 ml 1 Stück
10713101 250 ml 1 Stück
10094800 400 ml 1 Stück
10349740 500 ml -
10044630 1000 ml 1 Stück
10762751 2000 ml 1 Stück
10237860 5000 ml 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Artikelnummer. 10257810
Verfügbar ab: 22-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Mit mechanisch bearbeitetem Boden für gute Wärmeleitung. Das Becherglas aus PTFE verfügt über einen vorgeformten Ausguss zum leichteren Gießen.
Nicht kontaminierend und inert gegenüber hochkorrosiven Reagenzien.
  • Nicht benetzbar, leicht und temperaturbeständig bis 280 °C
  • Gefräster Boden für gute Wärmeübertragung
  • Einfach zu reinigen
  • Geformter Ausguss für einfaches Ausgießen
  • Isostatisch aus reinem PTFE geformt
Spezifikation
Farbe Weiß
Außendurchmesser (metrisch) 90 mm
Oberer Durchmesser (metrisch) 90 mm
Kapazität (metrisch) 600 ml
Material PTFE (Polytetrafluoroethylen)
Höhe (metrisch) 125 mm
Max. Betriebstemperatur (metrisch) 280 °C
Typ Becher
Autoklavierbar Autoklavierbar
Einwegprodukt Wiederverwendbar
Graduated Nein
Zertifizierung/Konformität Konformitätsbescheinigung, Analysenzertifikat, Produktdatenblatt, Sicherheitsdatenblatt