Learn More
PTFE-Deckel für Bechergläser, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
100-ml-Becher
1000 ml-Becher
10 ml-Messbecher
2000-ml-Becher
250 ml-Becherglas
25 ml-Becher
500 ml-Becher
50 ml-Becher
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
- In verschiedenen Durchmessern erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
| Außendurchmesser (metrisch) | 32mm |
| Material | PTFE |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | 25 ml-Becher |
| Höhe (metrisch) | 47mm |