Learn More
Buerkle™ PTFE UltraPure Barrel Pump with Discharge Tube
Artikelnummer. 16309571 Alle ansehen Bürkle Produkte
Click to view available options
Flussrate:
180 ml/Hub
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 16309571
Marke: Buerkle™ 56060400
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die PTFE UltraPure Barrel Pump with Discharge Tube eignet sich für den Transfer von ultrareinen Flüssigkeiten und solchen, die herkömmliche Materialien wie PP oder PVC angreifen. Der Absperrhahn verhindert das Entweichen von Dämpfen und stoppt das Abtropfen nach dem Transfer.
  • Fasspumpe mit festem Auslaufbogen und Absperrhahn aus PTFE
  • Hohe chemische Beständigkeit
  • Auch für das Abfüllen von hochreinen Flüssigkeiten geeignet
  • Der Absperrhahn verhindert den Austritt gesundheitsgefährdender Dämpfe und das Nachtropfen von Flüssigkeit nach dem Abfüllen
  • Tauchrohr Ø 32 mm
  • Alle Ventile sind aus massivem PTFE/PVDF gefertigt
  • Spitzenqualität – 3 Jahre Gewährleistung
  • Fassverschraubungen für handelsübliche Behälter als Zubehör erhältlich
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Anwendungen Für das Abfüllen von hochreinen Flüssigkeiten geeignet
Beschreibung Fasspumpe mit festem Auslaufbogen und Absperrhahn aus PTFE
Material des Pumpenkopfs PTFE
Flussrate 180 ml/Hub
Tiefe (metrisch) 40 cm
Typ Zylinderpumpe
Zertifizierung/Konformität Material Zertifikat