Learn More
Cole-Parmer™ Essentials 33M PTFE ADHESIVE TAPE
Artikelnummer. 11745808 Alle ansehen Cole-Parmer Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Stärke:0,127mm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
11745808 Stärke:0,127mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11745808 Lieferant Cole-Parmer™ Essentials Lieferanten-Nr. 0827703
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
This PTFE Adhesive Tape provides excellent electrical and thermal operating characteristics.
  • Temperature range is -99°F to +500°F (-73°C to +260°C).
  • PTFE film (5 mil thick) features silicone adhesive backing.
  • Use this tape to provide a nonstick, chemically inert surface or wrap.
Spezifikation
Klebstofftyp Peel and Stick
Beschichtung PTFE
Format Tape
Material PTFE
Produkttyp Tape
Sterilität Unsteril
Menge Je 1
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -99°F to +500°F
Temperaturbereich (metrisch) -73°bis +260 °C
Dicke (angloamerikanisch) 5 mil
Dicke (metrisch) 0.127 mm
Abmessungen (L x B) 32.9 m x 2.54 cm (36 yd. x 1 in.)
Länge (angloamerikanisch) 36 yd.
Länge (metrisch) 32.9 m
Breite (angloamerikanisch) 1 in.
Breite (metrisch) 2.54 cm