Learn More
Bohlender™ 2-Wege-Absperrhähne aus PTFE
Artikelnummer. 10611332
Ansicht ändern
Click to view available options
Stopfenöffnung:
8 mm
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Stopfenöffnung Packungsgröße
10611332 8 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10611332 Lieferant Bohlender™ Lieferanten-Nr. E 68425
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    359.69 CHF
    129.21 CHF / 1 Stück
    Sparen 230.48 CHF
    64% Rabatt
Verfügbar ab: 10-12-2026