Learn More
Bohlender™ PTFE-GL-2 Wege-Hahn, GL 18, Hahnbohrung 6 mm, gerade
Artikelnummer. 10023431
Ansicht ändern
Click to view available options
Gewindegröße:
GL18
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Gewindegröße Packungsgröße
10023431 GL18 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10023431 Lieferant Bohlender™ Lieferanten-Nr. E68418
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    197.02 CHF
    68.52 CHF / 1 Stück
    Sparen 128.50 CHF
    65% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Spezifikation
Material PTFE
Gesamtlänge (metrisch) 64 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für die Verteilung von Flüssigkeiten oder Gasen
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -30 °C
Gewindegröße GL18
Breite (metrisch) 30 mm
Form I
Höhe (metrisch) 45 mm
Max. Operating Temperature (Metric) 150 °C
Produkttyp Zweiwegehahn