Learn More
Kinematica™ Polytron™ 1200E, 1300D & 2500E Generator/Probes
Die POLYTRON™ Dispergieraggregate sind die vielfältigsten Generatoren auf dem Markt, die lösungsorientiert und speziell auf die auf Kunden angepassten Märkte zugeschnitten sind.Polytron-Aggregate unterscheiden sich in der Bauart, nach Verfahren- und Probenzwecke, und in der Schaftlänge für unterschiedliche Einsatzzwecke von Mischbehältern.
Marke:  Kinematica™ 11030062
Additional Details : Gewicht : 0.49500kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10217372
  • 1630.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 25-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Polytron™ Dispergieraggregate sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich, z. B. Rotor mit Messern für das Vorschneiden, Rotor/Stator mit mehreren Zahnreihen für feine oder doppelte Emulsionen, mechanische Dichtungen für Vakuum- und Druckanwendungen und mehr
  • /2 Design: Universelle Geometrie für das Emulgieren, Suspendieren, Dispergieren und Extrahieren von Proben
  • W-Design: Wird für faserige oder stringige Proben verwendet
  • M-Design: Rotor mit Vorschneidemessern, ideal zum Dispergieren von Proben, die größer als der Rotor-Durchmesser sind
  • Biotrona Design: Mischkopf mit hoher Turbulenz für hochviskose Proben
  • Autoklavsicher
  • Mit Bedienungsanleitung und Werkzeug für einfaches Zerlegen
  • Das Click-and-Go-Kopplungssystem ermöglicht die Montage mit einer Hand
  • Garantie: 2 Jahre
Spezifikation
Spezifikation
Sonde
3 bis 250 ml
123 mm
Sägezahn
Polytron™ 1200 E, 1300 D, 2500 E Homogenisatoren
14 m/s
12 mm
Edelstahl 316L
Dispersion, Emulsionen, Größenreduktion, Suspension, Deagglomerat, Kapselungen, Extraktionen
PT-DA 12/2 EC-E123