Learn More
BINDER™ PT 100 Temperatursensor
Kann verwendet werden mit: BF 56, BF 115, BF 260, BF 720
Marke: BINDER™ 8012-1618
696.53 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Flexibel
- Zusätzlicher Sensor
Spezifikation
PT 100 Temperatursensor – zusätzlicher flexibler Pt 100, innen, zur Anzeige der Temperatur auf dem Display des Geräts | |
BINDER Kammern BF 56, BF 115, BF 260, BF 720 | |
Plastic | |
Temperatursensor |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BINDER™ PT 100 Temperatursensor > Kann verwendet werden mit: BF 56, BF 115, BF 260, BF 720
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur