Learn More
Psoralen, TRC
Artikelnummer. 30138279
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
50 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30138279 25 mg 25 Milligramm
30135569 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30138279 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP83980025MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 66-97-7
Summenformel C11 H6 O3
Molekulargewicht (g/mol) 186.16
Synonym 7H-Furo[3,2-g][1]benzopyran-7-one, Furocoumarin (6CI), 2-Propenoic acid, 3-(6-hydroxy-5-benzofuranyl)-, δ-lactone, 6,7-Furanocoumarin, Ficusin, Furo[2',3':7,6]coumarin, Furo[4',5':6,7]coumarin, NSC 404562, Prosuler, Psoralen, Psoralene
IUPAC-Name Furo[3,2-g]chromen-7-1
SMILES O=C1Oc2cc3occc3cc2C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Psoralen
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 25 mg
InChI-Formel InChI=1S/C11H6O3/c12-11-2-1-7-5-8-3-4-13-9(8)6-10(7)14-11/h1-6H
Formelmasse 186.0317
Reinheit (%) >95%