Learn More
Psoralen, MedChemExpress
Beschreibung
Psoralen (Ficusin) is a coumarin isolated from the seeds of Fructus Psoraleae. Psoralen exhibits a wide range of biological properties, including anti-cancer, antioxidant, antidepressant, anticancer, antibacterial, and antiviral, et al.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Psoralen |
| Physikalische Form | Solid |
| CAS | 66-97-7 |
| Farbe | Off-White |
| Menge | 10 mg |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Summenformel | C11H6O3 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Cancer-programmed cell death |
| Synonym | Ficusin |
| Löslichkeitsinformationen | DMSO : 100 mg/mL (537.17 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 1 mg/mL (5.37 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C) |
| Mehr anzeigen |