Beschreibung
β-Pseudouridin wird durch Enzyme gebildet, die Ψ-Synthasen genannt werden und nach der Transkription in einem Prozess, der als Pseudouridilierung bezeichnet wird, spezifische Uridin-Rückstände in RNA isomerisieren.
Spezifikation
Spezifikation
| Dichte | 1.64 g/cm3 |
| Siedepunkt | 598,4 °C (760 mmHg (Literatur)) |
| Brechungsindex | 1.62 (Lit.) |
| Menge | 50 mg |
| Löslichkeitsinformationen | Löslich in Wasser (50 mg/ml, klare, farblose Lösung). |
| Formelmasse | 244,2 g/mol |
| Physikalische Form | Pulver |