Learn More
Pseudopelletierin, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 16544404 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16544404 25 g 25 Gramm
16524404 1 g 1 Gramm
16534404 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16544404 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 463980250
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 552-70-5 | C9H15NO | 153.23 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 552-70-5
Summenformel C9H15NO
Molekulargewicht (g/mol) 153.23
InChI-Schlüssel RHWSKVCZXBAWLZ-UHFFFAOYNA-N
IUPAC-Name 9-Methyl-9-Azabicyclo[3.3.1]nonan-3-one
SMILES CN1C2CCCC1CC(=O)C2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pseudopelletierine
Menge 25 g
Löslichkeitsinformationen Solubility aq. soln.: soluble.
Formelmasse 153.22