Learn More
Pseudopelletierin, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 16524404 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 16524404
Marke: Thermo Scientific Acros 463980010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 552-70-5
Summenformel C9H15NO
Molekulargewicht (g/mol) 153.23
InChI-Schlüssel RHWSKVCZXBAWLZ-UHFFFAOYNA-N
IUPAC-Name 9-Methyl-9-Azabicyclo[3.3.1]nonan-3-one
SMILES CN1C2CCCC1CC(=O)C2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pseudopelletierine
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Solubility aq. soln.: soluble.
Formelmasse 153.22