missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
PSEN2 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke: Proteintech 16168-1-AP-20UL
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
This antibody is specific to presenilin 2. It will not bind presenilin 1.
Human SUG1 (also known as p45, Rpt6 and Cim3) is a component of the 19S regulatory subunit of the 26S proteosome complex. It is one of the AAA ATPas found in the 19S regulatory complex that is thought to participate in the unfolding of ubiquitinated proteins in an ATP-dependent manner. It has also been shown to directly interact with the nucleotide excision repair protein XPB.Spezifikation
| PSEN2 | |
| Polyclonal | |
| Unconjugated | |
| PSEN2 | |
| AD3L, AD3LP, AD4, AD5, E5 1, Presenilin 2, PS 2, PS2, PSEN2, PSNL2, STM 2, STM2 | |
| Rabbit | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| RUO | |
| 19165, 5664 | |
| -20°C | |
| Liquid |
| Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| 0.13 mg/mL | |
| PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
| P49810, Q61144 | |
| Psen2 | |
| Peptide | |
| 20 μL | |
| Primary | |
| Mouse, Human | |
| Antibody | |
| IgG |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur