Learn More
PSCA Antibody, R&D Systems™
Code produit 18605194 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 μg
25 μg
Conditionnement:
100µL
25µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18605194 25 μg 25µL
18669694 100 μg 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18605194 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP32142125ul
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    171.03 CHF
    141.75 CHF / 25 Mikroliter
    Sparen 29.28 CHF
    17% Rabatt
 Article restreint
Verfügbar ab: 07-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
PSCA Polyclonal specifically detects PSCA in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence∣Immunohistochemistry∣Immunohistochemistry (Paraffin).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène PSCA
Applications Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Dilution Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:50-1:200, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50-1:200
Formule 0.2um filtered solution in PBS
Alias de gène PRO232, prostate stem cell antigen
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Produced in rabbits immunized with a synthetic peptide corresponding to the center region of the Human PSCA
Méthode de purification Antigen and protein A Affinity-purified
Quantité 25 μg
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Cancer, Cellular Markers, Prostate Cancer, Stem Cell Markers
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 8000
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG
Gamme de produits Novus
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.