missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
pS2 / pNR-2 / Trefoil Factor 1 Mouse, Clone: SPM313, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: EnquireBio 7031-MSM1XX-P1
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
pS2 / pNR-2 / Trefoil Factor 1 | |
Cytoplasmic | |
SPM313 | |
Unconjugated | |
NP_003216 | |
Mouse | |
6.5kDa | |
Protein A/G Purified | |
RUO | |
7031 | |
IgG1 κ |
Flow Cytometry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry | |
Monoclonal | |
200μg/mL | |
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% azide | |
TFF1 | |
Synthetic peptide of 28 amino acid residues corresponding to CFDDTVRGVPWCFYPNTIDVPPEEECEF (aa57-84) from the C-terminus of human pS2. | |
Spent medium of MCF-7 cells, treated with estrogen. Normal stomach. About 60% of breast carcinomas are positive for pS2, especially those that are also positive for estrogen,/or progesterone receptor. | |
100 μg | |
Primary | |
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C. |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
pS2 / pNR-2 / Trefoil Factor 1 Mouse, Clone: SPM313, enQuireBio™ > 100 μg
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur