Learn More
Semadeni™ Boxen aus PS
Marke: Semadeni™ 1733
Additional Details : Gewicht : 0.80000kg
Spezifikation
Deckel | |
Polystyrol | |
Verpackung, Lagerung | |
Lagerbox | |
105 x 87 x 50 mm | |
87 mm |
Transparent | |
Rechteckig | |
Dicht schließender Verschluss | |
Je 1 | |
105 mm | |
50 mm |