Learn More
Semadeni™ Boxen aus PS
Marke: Semadeni™ 1729
Additional Details : Gewicht : 0.80000kg
Spezifikation
Deckel | |
Polystyrol | |
Verpackung, Lagerung | |
Lagerbox | |
94 x 68 x 29 mm | |
68 mm |
Transparent | |
Rechteckig | |
Dicht schließender Verschluss | |
Je 1 | |
94 mm | |
29 mm |