Learn More
PRPF38A Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
136.48 CHF - 385.92 CHF
Spezifikation
Antigen PRPF38A
Konzentration 0.2 mg/mL
Anwendungen Immunofluorescence, Immunocytochemistry, Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16803475
Unterlagen ansehen
Proteintech
24946-1-AP-20UL
20 μL
136.48 CHF
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
16893465
Unterlagen ansehen
Proteintech
24946-1-AP-150UL
150 μL
385.92 CHF
150 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
PRPF38A is a protein coding gene involved in pre-mRNA splicing as a component of the spliceosome.
Spezifikation
Spezifikation
PRPF38A
Immunofluorescence, Immunocytochemistry, Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Human
Q8NAV1
84950
PRPF38A Fusion Protein Ag20980
Primary
-20°C
PRPF38A
0.2 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Pre mRNA splicing factor 38A, PRPF38A, RP5 965L7.1
PRPF38A
IgG
Antigen Affinity Chromatography