Learn More
Hamilton™ PRP-X400 Starter-Kit für analytische Vorsäule (1 Halter, 2 Kassetten), Edelstahl
Beschreibung
Datenblatt
- Trennmodus– Kationenaustausch
- Stationäre Phase– PRP-X400
- Format– Schutzpatronen-Kit
- Hardware-Innendurchmesser– 2,1 mm
- Hardwarelänge– 20 mm
- Partikelgröße– 7 μm
- Verpackungsmaterialart– PSDVB/Sulfonsäure
- Größe der Schutzsäule– Halbfertigprodukt/Vorbereitend
- Hardware-Materialien– Edelstahl
- Maximaler Druck– 5.000 psi
- Mobile Phasengrenzen– pH 1-13. 0 – 100 % wässriger, organischer Modifikator
- Verbindungsklassifizierung– Organische/anorganische Kationen
- UOM– 1 Halter, 2 Kartuschen
Spezifikation
Spezifikation
| Kohlenstoffbeladung | USP L17 |
| Partikelgröße | 7 μm |
| Länge (metrisch) | 20 mm |
| Säulenkapazität | USP L19 |
| Innendurchmesser (metrisch) | 2,1 mm |
| Beschreibung | USP L34 |
| Quervernetzt | USP L23 |
| Säulenformat | USP L21 |
| Säulentyp | USP L22 |