Learn More
Hamilton™ PRP™-X300 HPLC Ionenausschlusssäulen
Click to view available options
Länge (metrisch):
150 mm
250 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Description
Hamilton PRP-X300 ist ein schnelles, vielseitiges HPLC-Säulenverpackungsmaterial, das schnell und einfach nahe verwandte Alkohole und organische Säuren ohne Säulenheizung voneinander trennen kann. Die sulfonierte Poly(Styrol-Divinylbenzol)-Unterstützung trennt Proben durch einen Mixed-Mode-Mechanismus.
Drei Trennungsmodi
- Wasserstoffbindung, Umkehrphase und Ionenausschluss
- Mit PRP-X300-Säulen kann eine Vielzahl von Proben analysiert werden, da die Selektivität der Säule durch Ändern des pH-Werts des Puffers oder Hinzufügen eines organischen Modifikators (Methanol, Acetonitril) zum Puffer geändert werden kann. Die Stabilität der Unterstützungen organischer Lösungsmittel ermöglicht die Analyse von Proben, die auf konventionellen Ionenausschlussstützen zu stark zurückgehalten wurden. Die Verwendung isokratischer Bedingungen ermöglicht die Analyse von Proben ohne Säulenreäquilibrierung.
- Die ausgezeichnete Selektivität der PRP-X300-Säulen gewährleistet, dass die meisten Trennungen innerhalb von fünf Minuten abgeschlossen sind
- Die meisten Proben erfordern nur minimale Vorbereitung vor der Injektion
- Eine Partikelgröße; 7 μm
- Innendurchmesser der drei Säulen: 1.0 bis 4.6 mm
- Materialen von zwei Säulen: 316er Edelstahl und PEEK
- Analytische und Semiprep-/präparative Vorsäulen
Specifications
Specifications
Säulenformat | Analysesäule |
Durchmesser (metrisch) | 4.1 mm |
Länge (metrisch) | 250 mm |
Max. Druck | 5000 psi (345 bar) |
Kompatibilität der mobilen Phase | pH 1 bis 13, 0 bis 100 % wässrig, organischer Modifikator |
Partikelgröße | 7 μm |
pH | 1 bis 13 |
Porengröße | 100 Å |
Temperatur | 5 °C bis 60 °C |
USP-Typ | Gehäuse L17 |
Show More |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Hamilton™ PRP™-X300 HPLC Ionenausschlusssäulen >
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction