Learn More
Hamilton™ PRP-h5 Umkehrphasensäule
Click to view available options
Länge (metrisch):
50 mm
100 mm
150 mm
Durchmesser (metrisch):
4.6 mm
10 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Verwendet das PRP-3 als Basis mit einer pentafluorierten Modifikation, wodurch sie in der Natur hydrophob ist
- Funktionalität, die von einem pentafluorierten Polymer-Bead abgeleitet wird
- Bietet Chromatographen die gewünschten Retentionseigenschaften, die für bestimmte Probentypen erforderlich sind
- Behält seine Leistungseigenschaften länger bei als viele C8- oder C18-Säulen auf Silikabasis
- Zu den Anwendungen gehören organische Verbindungen, Pharmazeutika, Proteinverdauungen, tryptische Verdauungen und Proteomik
Spezifikation
Spezifikation
| Durchmesser (metrisch) | 10 mm |
| Länge (metrisch) | 150 mm |
| Max. Druck | 5000 psi (345 bar) |
| Partikelgröße | 5 μm |
| pH | 1 bis 13 |
| Porengröße | 300 Å |
| Menge | 1/Packung |
| Temperatur | 5 °C bis 85 °C |
| Stationäre Phase | Pentafluoriertes PSDVB |
| Verpackungsmaterial | PSDVB (Polystyrol-Divinylbenzol) |
| Mehr anzeigen |