Learn More
Hamilton™ PRP-1 Säulen aus Edelstahl
Click to view available options
Länge (metrisch):
100 mm
250 mm
305 mm
Durchmesser (metrisch):
2,1 mm
4,1 mm
7 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Säulenformat | Analysesäule |
| Durchmesser (metrisch) | 4,1 mm |
| Zur Verwendung mit | Organische Stoffe |
| Länge (metrisch) | 100 mm |
| Max. Druck | 5000 psi (345 bar) |
| Kompatibilität der mobilen Phase | 1 bis 13 |
| Partikelgröße | 5 μm |
| pH | 1 bis 13 |
| Porengröße | 100 Å |
| Menge | Je 1 |
| Mehr anzeigen |